Principaux documents
8.51031
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms)
≥92.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), O-(N-Fmoc-3-aminopropyl)-O′-(N-diglycolyl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol
500 MG
317,00 €
1 G
556,00 €
317,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
317,00 €
1 G
556,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H38N2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
317,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥92% (TLC)
≥92.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(CCCOCCOCCOCCCNC(=O)COCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
Clé InChI
LGHHBJVGSWYBEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Fmoc-NH-(PEG)2-COOH is a bifunctional 20 atom PEG spacer. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP®, HBTU or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Literature references
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
[2] V. Kumar & J. Aldrich (2003) Org. Lett., 5, 613.
[3] E. Agner, et al. in ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, Paris, J. Martinez & J.-A- Fehrentz, 2001, pp. 1011.
Application
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms) Novabiochem®. CAS 916585-44-9, molar mass 558.62 g/mol.
Liaison
Replaces: 01-63-0141
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 92 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable