Principaux documents
8.45113
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
Msynthplus
Synonyme(s) :
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Numéro de classement CE :
233-046-7
Essai:
≥99.0% (argenometric)
pb:
105.3 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
36 hPa ( 20 °C)
Pression de vapeur
36 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (argenometric)
Forme
liquid
Puissance
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
pb
105.3 °C/1013 hPa
Pf
1-2 °C
Densité
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Clé InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Msynthplus
Application
Phosphoryl chloride Msynthplus. CAS 10025-87-3, EC Number 233-046-7, chemical formula POCl₃.
Remarque sur l'analyse
Color (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1