Documents
8.45027
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
Msynthplus
Synonyme(s) :
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
204-878-8
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Point d'ébullition
216.5 °C
Pf
146-151 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Clé InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable