Principaux documents
8.43872
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.16
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H9FO3/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/p-1
Clé InChI
VURNBRZIFABCRU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable