Principaux documents
8.41741
Sigma-Aldrich
Diglycolic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Diglycolic anhydride
25 G
226,00 €
226,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Changer de vue
25 G
226,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
224-761-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
226,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (acidimetric)
pb
240-241 °C/1013 hPa
Pf
91-93 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
Clé InChI
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable