Principaux documents
8.41611
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxysalicylaldehyde, 2-Hydroxyanisaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
211-604-0
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
42-43 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 40 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable