Principaux documents
8.41368
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
5 G
86,00 €
86,00 €
Date d'expédition estimée le21 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
86,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8F2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
206-847-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,00 €
Date d'expédition estimée le21 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Pf
98-99 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clé InChI
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable