Documents
8.40157
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylketone
for synthesis
Synonyme(s) :
Dicyclopropylketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.15
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
214-331-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
160-162 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 39 °C
Densité
0.968 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H10O/c8-7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
BIPUHAHGLJKIPK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.965 - 0.970
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup