Documents
8.40099
Sigma-Aldrich
n-Butyl isocyanate
Synonyme(s) :
Isocyanic acid butyl ester
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C
Puissance
360 mg/kg LD50, oral (rat)
Limite d'explosivité
1.3-10 % (v/v)
Point d'ébullition
116 °C/1013 hPa
Pf
-75 °C
Température de transition
flash point 19 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Description générale
for synthesis
Application
n-Butyl isocyanate for synthesis. CAS 111-36-4, molar mass 99.13 g/mol.
Stockage et stabilité
Store below +30°C.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.890
Appearance of substance (visual):clear to light turbid
Identity (IR):passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup