La commercialisation de ce produit a été interrompue. Afficher ci-dessous les produits similaires ou Contacter notre Service technique pour obtenir de l'aide.
Each pouch makes 1 L of 20X SSC buffer (1X =0.150 M Sodium Chloride, 0.015 M Sodium Citrate). Molecular biology grade.
Specifications: Chloride content (1%, water): 110-120 meq/L DNase: None detected pH (1%, water) at 25°C: 7.85-8.15 Protease: None detected RNase: None detected Solubility (1.0%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1