8.22261
Pyrocatechol
for synthesis
Synonyme(s) :
Pyrocatechol, 1,2-Dihydroxybenzene, Catechol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
13 hPa ( 118 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.97 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
103-105 °C
Température de transition
flash point 127 °C
Solubilité
430 g/L
Densité
1.37 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Clé InChI
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Pyrocatechol alleviates cisplatin-induced acute kidney injury by inhibiting ROS production: Research on pyrocatechol′s protective effects against nephrotoxicity due to cisplatin, highlighting its antioxidant properties (Xie et al., 2022).
- How was the proton transfer process in bis-3, 6-(2-benzoxazolyl)-pyrocatechol, single or double proton transfer: Theoretical insights into the proton transfer mechanisms in a symmetric pyrocatechol derivative, providing fundamental knowledge for molecular interactions (Zhang et al., 2016).
- Electrodeposition of pyrocatechol based films: Influence of potential scan rate, pyrocatechol concentration and pH: Investigates the conditions affecting the electrodeposition of pyrocatechol-based materials, contributing to the understanding of electrochemical coating processes (Ball, 2017).
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)