Principaux documents
8.21075
Sigma-Aldrich
Terephthalaldehydic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Terephthalaldehydic acid, 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
4-(OHC)C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-607-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
Essai:
≥98.0% (acidimetric)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
pH
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Pf
248-250 °C
Masse volumique apparente
396 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Clé InChI
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable