Principaux documents
8.20809
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalene
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Methylnaphthalene
5 ML
25,70 €
250 ML
57,70 €
1 L
183,00 €
25,70 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
25,70 €
250 ML
57,70 €
1 L
183,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
201-966-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
25,70 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
529 °C
Puissance
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.7-6.5 % (v/v)
pb
244-245 °C/1013 mbar
Pf
<-30 °C
Température de transition
flash point 82 °C
Solubilité
0.026 g/L
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Clé InChI
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Solvent-assisted microextraction: 1-Methylnaphthalene was used in the development of sponge-like porous manganese(II, III) oxide coatings for solvent-assisted solid-phase microextraction, demonstrating its utility in environmental monitoring and analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (Saraji and Nobakht, 2022).
  • Catalytic applications: As a tar-type compound, 1-Methylnaphthalene was investigated for its degradation under mild conditions using TiO2-supported Pd catalysts, emphasizing its importance in industrial applications for cleaner production technologies (Raad et al., 2021).
  • Advanced oxidation processes: Research involving nano-MoO2 and peroxymonosulfate demonstrated the effective degradation of PAH derivatives, including 1-Methylnaphthalene, underscoring its relevance in water treatment technologies and pollution control (Chen et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup