Documents
8.20805
Sigma-Aldrich
Methyllithium
(5% solution in diethylether) for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium methyl, MeLi
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
180 °C (Information refers to the main component.)
Limite d'explosivité
1.7-36 % (v/v) Information refers to the main component.)
Point d'ébullition
34.6 °C (Information refers to the main component.)
Température de transition
flash point -40 °C (Information refers to the main component.)
Densité
0.7 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
(5% solution in diethylether) for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (total alcalinity)4.5 - 5.5 %
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
-40 °C - Information refers to the main component.