Principaux documents
8.20747
Sigma-Aldrich
Potassium borohydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium borohydride, Potassium tetrahydroborate, Potassium boranate
25 G
58,80 €
100 G
129,00 €
1 KG
586,00 €
58,80 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
58,80 €
100 G
129,00 €
1 KG
586,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H4BK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352306
Numéro de classement CE :
237-360-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,80 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
167 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
500 °C
Densité
1.11 g/cm3
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[B-]
InChI
1S/B.K/q-1;+1
Clé InChI
HHUJLKPGQMFFMS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Hydrolysis for Hydrogen Production: Investigates the catalytic activity of carbon nanotube supported-Ru for hydrogen production via the hydrolysis of potassium borohydride, demonstrating its potential in hydrogen energy systems (Keskin et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable