Documents
8.20584
Sigma-Aldrich
di-Sodium fumarate
for synthesis
Synonyme(s) :
di-Sodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
NaOOCCH=CHCOONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
241-087-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
pH
7-8 (50 g/L in H2O)
Solubilité
228 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
Clé InChI
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable