Key Documents
8.20555
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexyl acetate, Acetic acid hexyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-572-7
Pression de vapeur
5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
36100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
171.5 °C/1013 hPa
Pf
-80 °C
Température de transition
flash point 56 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
132.8 °F
Point d'éclair (°C)
56 °C