Principaux documents
8.20530
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylbenzidine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Diphenylbenzidine, N,N′-Diphenyl-4,4′-diaminobiphenyl, N,N′-Diphenyl-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diamine
5 G
62,60 €
10 G
93,90 €
62,60 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
62,60 €
10 G
93,90 €
About This Item
Formule linéaire :
4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
208-521-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,60 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
245-250 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)Nc4ccccc4)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
Clé InChI
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct electrochemical dimerization of N, N′-diphenylbenzidine: The research focuses on the electrochemical process to produce dimerized forms of N,N′-diphenylbenzidine, which are important in developing new materials for electronic applications (Shahparast et al., 2019).
  • Enhancement of structure and optical dispersion properties of N,N′-Bis(3-methylphenyl)-N,N′-diphenylbenzidine thin films: This paper explores the impact of UV irradiation on the optical and structural properties of thin films made from N,N′-diphenylbenzidine derivatives, important for optical applications (Abdel-Khalek et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 251 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)