Principaux documents
8.14889
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
5 ML
169,00 €
169,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
169,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
236-657-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
169,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
140 °C/1013 hPa
Densité
1.278 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(CCO)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
HHIWVLZQIJUIPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide for synthesis. CAS 13457-98-2, molar mass 188.68 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Identity (IR)passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup