Principaux documents
8.20408
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibenzofuran, Diphenylene oxide
5 G
30,70 €
250 G
73,70 €
30,70 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
30,70 €
250 G
73,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
205-071-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,70 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Pf
80-82 °C (External MSDS)
Température de transition
flash point 130 °C
Densité
1.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Clé InChI
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
266.0 °F
Point d'éclair (°C)
130 °C