Documents
8.20314
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Chloro-2-methylpropane, Isobutyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
208-157-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
161 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
395 °C
Limite d'explosivité
2.0-8.8 % (v/v)
Point d'ébullition
69 °C/1013 hPa
Pf
-131 °C
Température de transition
flash point -17 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.876 - 0.878
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19.4 °C - closed cup