Principaux documents
8.20265
Sigma-Aldrich
2-Chloroethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloroethylammonium chloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
100 G
37,30 €
250 G
74,70 €
37,30 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
37,30 €
250 G
74,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H6ClN · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.53 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
212-793-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
37,30 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
Pf
143-146 °C
Solubilité
5666 g/L
Masse volumique apparente
750‑850 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].ClCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Clé InChI
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable