Principaux documents
8.20219
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromopropionate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropionic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
208-609-5
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
281 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
156-160 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 52 °C
Densité
1.39 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.388 - 1.393
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup