Key Documents
8.20162
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminothiobenzophenone, Michler thioketone
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2NC6H4CSC6H4-4-[N(CH3)2]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
214-962-6
Pureté
≥84.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
198-206 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C17H20N2S/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
Clé InChI
KFUJUTFTRXYQMG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 84.0 % (a/a)
Identity (NMR-spectrum): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable