Principaux documents
8.08125
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone
250 G
76,50 €
1 KG
241,00 €
76,50 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
76,50 €
1 KG
241,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-027-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,50 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
172-175 °C
Température de transition
flash point 220 °C
Solubilité
0.4 g/L
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
Clé InChI
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)