Principaux documents
8.18739
Sigma-Aldrich
3-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 3-methylphenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
3-(CH3)C6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
Numéro de classement CE :
210-677-6
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
pb
243 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 106 °C
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
BDPQUWSFKCFOST-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.102
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup