Documents
8.18319
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3-dichloropropionate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl 2,3-dichloropropionate, 2,3-Dichloropropionic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(Cl)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
222-940-2
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
63 °C/13 hPa
Température de transition
flash point 80 °C
Densité
1.33 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-8-4(7)3(6)2-5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.325 - 1.328
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup