8.18215
Tetra-n-butylammonium hydroxide
(12.5% solution in methanol) for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium hydroxide
69,40 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
About This Item
69,40 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pb
65 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 11 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Application
- Biological Acid Anion Research: Tetra-n-butylammonium hydroxide is used in the hydration structures of lactic acid, facilitating the formation of ionic clathrate hydrate with biological organic acid anions. This application is significant in the study of biological molecules and their interactions with water molecules in various conditions (Muromachi et al., 2014).
- Pharmaceutical Analysis: It is used in the determination of calcium dobesilate in human plasma, utilizing ion-pairing extraction and high-performance liquid chromatography. This method is crucial for monitoring drug levels in patients, ensuring therapeutic efficacy and safety (Róna et al., 2001).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.815 - 0.830
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)