798673
Fumaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Synonyme(s) :
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
18,20 €
About This Item
18,20 €
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.7 mmHg ( 165 °C)
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥99%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1364 °F
Limite d'explosivité
40 %
Pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
523.4 °F
Point d'éclair (°C)
273 °C
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.