Principaux documents
8.16142
Sigma-Aldrich
Dodecyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Dodecyltrimethylammonium chloride, Lauryl trimethylammonium chloride
25 G
75,50 €
75,50 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
75,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H34ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
203-927-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,50 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
246 °C (decomposition)
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Liaison
Replaces: DX2477
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable