Principaux documents
8.16100
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
25 G
125,00 €
125,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
125,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H7Cl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
222-182-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
125,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
55-60 °C
Solubilité
0.01 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Clé InChI
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable