Documents
8.16010
Sigma-Aldrich
L-Methionine
for synthesis
Synonyme(s) :
L-Methionine, Met
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-562-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Puissance
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
280-282 °C
Solubilité
48 g/L
Densité
1.34 g/cm3
Masse volumique apparente
550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1