Principaux documents
S351547
D,L-ISOBORNYL ACETATE
AldrichCPR
S351547-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S351547-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.292
Numéro MDL:
158,00 €