Documents
8.14993
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl isovalerate
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Methylbutyl isovalerate, Isopentyl isopentanoate, Isoamyl isovalerate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
211-536-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
195 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 80 °C
Solubilité
0.016 g/L
Densité
0.855 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.857
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
176.0 °F
Point d'éclair (°C)
80 °C