Documents
8.14868
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphinoxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Trioctylphosphinoxide
About This Item
Formule linéaire :
(C8H17)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
201-121-3
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
270 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2830 mg/kg LD50, skin (Rat)
Point d'ébullition
212 °C/39.99 Pa
Pf
50-54 °C
Température de transition
flash point 252 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Clé InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Acid value: ≤ 3
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
230 °C - closed cup