Principaux documents
8.14720
Sigma-Aldrich
Diisobutyldimethoxysilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor
25 ML
65,70 €
100 ML
206,00 €
65,70 €
Date d'expédition estimée le27 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
65,70 €
100 ML
206,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H24O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,70 €
Date d'expédition estimée le27 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.75 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
255 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
188 °C/1025 hPa
Pf
<-78 °C
Température de transition
flash point 62 °C
Densité
0.863 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](OC)(OC)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F
Point d'éclair (°C)
62 °C