8.14648
4-Aminodiphenylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Aminodiphenylamine, Diphenyl black, N-Phenyl-p-phenylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 hPa
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.9 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
pb
354 °C/1013 hPa
Pf
72-75 °C
Température de transition
flash point 199 °C
Densité
1.09 g/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
Clé InChI
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
199 °C