Principaux documents
8.14506
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
special quality for synthesis
Synonyme(s) :
Chlorobenzene, Phenyl chloride
1 L
86,20 €
2.5 L
190,00 €
86,20 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
86,20 €
2.5 L
190,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-628-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
86,20 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
12 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
590 °C
Puissance
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
pb
132 °C/1013 hPa
Pf
-45 °C
Température de transition
flash point 27 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C