Principaux documents
8.14172
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
for synthesis
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
500 G
101,00 €
101,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
101,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
385 °C (DIN 51794)
Viscosité cinématique
30 cSt(100 °C)
pb
>250 °C/1013 hPa
Pf
49-53 °C
Température de transition
flash point 254 °C
Densité
1.08 g/cm3 at 60 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: ≤ 3
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable