Documents
8.14138
Sigma-Aldrich
3-Nitropropanol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Nitropropanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.09
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
246-716-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Puissance
77 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
138-140 °C/43 hPa
Densité
1.21 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2
Clé InChI
YISPKQZWSIMXMX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.208 - 1.212
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable