Principaux documents
8.14099
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride, AMP hydrochloride
100 G
190,00 €
190,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
190,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(NH2)CH2OH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
221-713-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
190,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
204 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H3]C(CO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,5)3-6;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
PMZIUAOBHNJYQT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable