Principaux documents
81078N
Sigma-Aldrich
Sérum albumine bovine enrichie en polymère Probumin®, immunohématologie, solution à 30 %
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, Blood banking: suitable, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141801
Nomenclature NACRES :
NA.25
Nom du produit
Sérum albumine bovine enrichie en polymère Probumin®, immunohématologie, solution à 30 %, pack of 50 mL
Description
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Niveau de qualité
Essai
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Forme
solution
Durée de conservation
36 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pack of 50 mL
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Concentration
29-31 g/dL protein (Biuret)
Technique(s)
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
Impuretés
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.