Documents
8.10646
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 221
for synthesis
Synonyme(s) :
Kryptofix® 221
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H32N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
250-592-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
Clé InChI
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Kryptofix® 221 pour la synthèse. N° CAS 31364-42-8, masse molaire 332,43 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 98 %
Identité (spectre IR) : test réussi
Densité (d 20 °C/4 °C) : 1,107 à 1,114
Eau (méthode de Karl Fischer) : ≤ 0,5 %
Informations légales
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup