Documents
8.08625
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
About This Item
Formule linéaire :
S(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-663-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Température d'inflammation spontanée
350 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
128-131 °C
Solubilité
400 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2