Principaux documents
8.08332
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-toluenesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl 4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid ethyl ester
100 G
40,90 €
500 G
122,00 €
5 KG
380,00 €
40,90 €
Date d'expédition estimée le20 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
40,90 €
500 G
122,00 €
5 KG
380,00 €
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4SO3C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
201-276-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,90 €
Date d'expédition estimée le20 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.6 hPa ( 14 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pb
221 °C/1013 hPa
Pf
30-32 °C
Température de transition
flash point 158 °C
Densité
1.174 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(OCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
316.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
158 °C - closed cup