Documents
GF02228486
Zinc
powder, max. particle size 150 micron, weight 500 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
ZN006040
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141750
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 022-284-86
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 μm
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Zinc powder, max. particle size 5 micron, weight 200 g, min. particle size 1 micron
GF47693122
Zinc
Zinc powder, mean particle size 7.5 micron, weight 1000 g, purity 98.8%
GF43309087
Zinc
Zinc dust particle size ®
Supelco
1.08774
Zinc
Zinc powder, 5 max. part. size (micron), weight 100 g, min. particle size 1 micron
GF67222111
Zinc