Documents
8.08272
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Diaminopropane, 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-702-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<10 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
350 °C
Puissance
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.8-15.2 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
137-140 °C/1013 mbar
Pf
-12 °C
Température de transition
flash point 50 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
Clé InChI
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
122.0 °F
Point d'éclair (°C)
50 °C