Documents
8.08146
Sigma-Aldrich
1-Tetradecanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H30O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-000-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
277-288 °C/1013 hPa
Pf
36-39 °C
Température de transition
flash point 145 °C
Densité
0.8 g/cm3 at 60 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Clé InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F
Point d'éclair (°C)
145 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2