Principaux documents
8.07346
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
80% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
Synonyme(s) :
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), Platinum dioxide, Adam′s catalyst
500 MG
167,00 €
1 G
256,00 €
167,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Changer de vue
500 MG
167,00 €
1 G
256,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O2Pt · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.08 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-223-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Nom du produit
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Niveau de qualité
Pf
>450 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Pt](=O)=O.O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
Remarque sur l'analyse
Assay (of Pt): 80.0 - 84.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2