8.07059
Diethyl oxalate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl oxalate, Oxalic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.27 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.42-2.67 % (v/v)
Point d'ébullition
182-186 °C
Pf
-41 °C
Température de transition
flash point 75 °C
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.076 - 1.079
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup